54746
Mefluidide
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5′-(1,1,1-Trifluoromethanesulfonamido)acet-2′,4′-xylidide, 5-Acetamido-2,4-dimethyltrifluoromethanesulfonanilide, N-[2,4-Dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]acetamide
212,00 $
About This Item
212,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
carbon content, 41.73-43.43%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1cc(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)cc1C
InChI
1S/C11H13F3N2O3S/c1-6-4-7(2)10(5-9(6)15-8(3)17)16-20(18,19)11(12,13)14/h4-5,16H,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
OKIBNKKYNPBDRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable