53649
FluoroSELECT™ E.coli Assay Kit
About This Item
Application(s)
food and beverages
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli
algae
coliforms
Description générale
Learn more about our FluoroSELECT™
Composants
Reagent A (Substrate): min. 4 mL
Reagent B (Enzyme Inducer): min. 2 mL
Reagent C (Lysing Agent): min. 6 mL
Incubation Media Powder: 0.4 g
Large Plastic Vials (Sample): 50 pcs
Small Plastic Vials (Mixing): 50 pcs
Mini Glass Tubes (Testing): 50 pcs.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
104.0 - 122.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 - 50 °C