Principaux documents
53354
Supelco
1,3-Diméthoxybenzène
analytical standard
Synonyme(s) :
Diméthylrésorcinol, Éther diméthylique de résorcinol
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Beilstein:
878582
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup