Principaux documents
53162
Supelco
Laboratory pH-Electrode
Glass body (Double junction refillable)
Synonyme(s) :
pH-Electrode for the laboratory
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Matériaux
glass shaft
Qualité
for ion-selective electrodes
Plage de mesure de la température
0-100 °C
pH
0-14
7.0±0.25(internal buffer)
Description générale
Electrolyte refillable, KCl c= 3 mol/L, Ag+-free
S7 connector
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
For reliabel pH measurement in the water industry and for process chemistry.
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec