53024
Lauryl gallate
analytical standard
Synonyme(s) :
E312, Dodecyl gallate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
94-97 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Clé InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?