Principaux documents
51998
Supelco
Fenpyroximate
reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.49
Beilstein:
8352707
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1\C=N\OCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3/b25-15+
Clé InChI
YYJNOYZRYGDPNH-MFKUBSTISA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable