Principaux documents
51962
Millipore
m-CP selective Supplement I
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Membrane Clostridium Perfringens Selective Supplement I, Polymyxin B sulfate - D-cycloserine mixture
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Clostridium spp.
Description générale
An antibiotic supplement recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Application
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Composants
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable