Principaux documents
51937
Supelco
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Beilstein:
4982746
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (GC)
≥95.0% (elemental analysis)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable