51411
Fluorobenzene
analytical standard
135,00 $
About This Item
135,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.7% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.465
pb
85 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup