Key Documents
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Diguanidine hydrogen phosphate
About This Item
Formule linéaire :
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.07
Numéro Beilstein :
3755909
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥98.0% (NT)
Pf
247-250 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O