50797
Hexylene glycol
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7.4 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
n20/D 1.427-1.429
pb
197 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup