Principaux documents
47717
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Beilstein:
775895
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
pb
265 °C (lit.)
Pf
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par