Principaux documents
46305
Supelco
Gentamicin sulfate salt hydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Gentamycin sulfate salt hydrate
250 MG
117,00 $
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
117,00 $
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
eCl@ss :
42020823
Nomenclature NACRES :
NA.24
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Questions
  1. What is the molecular weight of this compound?
    1 answer
    1. The molecular weight of this hydrated gentamycin sulfate has not been determined. Gentamycin is a mixture of 3 major forms designated as C1, C1a, and C2. The published molecular weight and molecular formula of each is as follows:
      Molecular Weight (free base) & Formula
      Gentamicin C1 = 477.6, C21H43N5O7
      Gentamicin C2 = 463.6, C20H41N5O7
      Gentamicin C1a = 449.5, C19H39N5O7