46204
4-Heptanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Butyrone, Dipropyl ketone
259,00 $
About This Item
259,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
3.93 (vs air)
Pression de vapeur
5.2 mmHg ( 20 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
145 °C (lit.)
Pf
−33 °C (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup