46149
Corticosterone 21-acetate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h10,16-19,21,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,19-,21+,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
WKQCPUMQBMFPLC-ZWFCQKKLSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves