46148
Corticostérone
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
11β,21-dihydroxy-4-pregnène-3,20-dione, 11β,21-dihydroxyprogestérone, 4-pregnène-11β,21-diol-3,20-dione, Composé B de Kendall, Substance H de Reichstein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Pureté
≥98% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
179-183 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® fournissent une eau exempte de contaminants organiques, y compris d'hormones présentes dans l'eau de ville d'un laboratoire, ce qui la rend adaptée aux analyses LC-MS/MS les plus sensibles.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.