Principaux documents
45736
Supelco
Methyl (2-naphthoxy)acetate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Beilstein:
3281392
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-13(14)9-16-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
AMURPBCUFDCTEW-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable