Principaux documents
45729
Supelco
Mercaptodimethursulfon
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Mercaptodimethursulfon, Methiocarb sulfone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.31
Beilstein:
2291460
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable