Documents
45666
Supelco
Swep
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.05
Numéro Beilstein :
2805600
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO2/c1-13-8(12)11-5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WOZQBERUBLYCEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon