45664
Sulfotep
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,O,O′,O′-Tetraethyl dithiopyrophosphate
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
XIUROWKZWPIAIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.