45528
4-Hydroxybenzonitrile
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
110-113 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
Clé InChI
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)