Key Documents
44703
Supelco
(−)-Cinchonidine
analytical standard
Synonyme(s) :
Cinchonidine, (−)-Cinchonidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.39
Numéro Beilstein :
89690
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
Activité optique
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
204-206 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Clé InChI
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable