Principaux documents
444308
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium bis(3,6-dichloro-1,2-benzenedithiolato)nickelate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H40Cl4NNiS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
719.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Clc1ccc(Cl)c2S[Ni-]3(Sc12)Sc4c(Cl)ccc(Cl)c4S3
InChI
1S/C16H36N.2C6H4Cl2S2.Ni/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9;/h5-16H2,1-4H3;2*1-2,9-10H;/q+1;;;+3/p-4
Clé InChI
DPTWRZYDNJMUTE-UHFFFAOYSA-J