Documents
44344
Supelco
Valeric acid
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Valproic acid impurity A (PhEur), n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro Beilstein :
969454
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
valeric acid
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7.6 %
Impuretés
≤5.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
Pf
−20-−18 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)