43908
Divinylbenzene
technical, mixture of isomers, ~80% (GC)
Synonyme(s) :
Diethenylbenzene, Vinylstyrene
About This Item
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.9 mmHg ( 30 °C)
Qualité
technical
Pureté
~80% (GC)
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Contient
~0.1% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Limite d'explosivité
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.573
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
Clé InChI
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup