Documents
43551
Supelco
Chlorpropham
reference material
Synonyme(s) :
Chloropropham, Isopropyl N-(3-chlorophényl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
C10H12NO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.66
Numéro Beilstein :
2211397
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)