Key Documents
43543
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NOSO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51000000
ID de substance PubChem :
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
Clé InChI
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
K Kohda et al.
Nucleic acids symposium series, (17)(17), 145-148 (1986-01-01)
Amination of guanosine (Guo) with 2,4-dinitrophenoxyamine in aqueous DMF gave 7-amino-Guo, which was readily converted to 8,5'-O-cyclo-Guo, and 8-hydroxy-Guo. Deoxyguanosine (dG) gave only deglycosylated 7-amino-G under the same reaction condition. Aminations of Guo and dG with hydroxylamine-O-sulfonic acid above pH
K Sakano et al.
Mutation research, 479(1-2), 101-111 (2001-07-27)
2-Nitropropane (2-NP), a widely used industrial solvent, is carcinogenic to rats. To clarify the mechanism of carcinogenesis by 2-NP, we investigated DNA damage by 2-NP metabolites, N-isopropylhydroxylamine (IPHA) and hydroxylamine-O-sulfonic acid (HAS), using 32P-5'-end-labelled DNA fragments obtained from genes that