43503
bromure de potassium
≥99.9995% (metals basis)
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Essai
≥99.9995% (metals basis)
Impuretés
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
Pf
734 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
iodide (I-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.02 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Ce: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
La: ≤0.005 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sc: ≤0.005 mg/kg
Sm: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
Y: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :