43344
Nordihydrocapsiate
analytical standard
Synonyme(s) :
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 7-methyloctanoate, NDCT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditions de stockage
under inert gas
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.495-1.505
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3
Clé InChI
BXBVPYSHEOQGHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?