Documents
43165
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Diphenyl-1-phthalimidoaziridine
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.37
Numéro Beilstein :
1395096
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
174-176 °C
Chaîne SMILES 
O=C1N(N2[C@@H]([C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c5ccccc15
Autres remarques
Stable precursor for 1-amino-trans-2,3-diphenylaziridine; The free hydrazine is a reagent for α,β-epoxyketone#8594;alkynone fragmentation; Reagent used for the key cyclization step in the synthesis of a isoindolobenzazepine
F.G. Fang et al.
Tetrahedron Letters, 30, 2747-2747 (1989)
D. Felix et al.
Helvetica Chimica Acta, 55, 1276-1276 (1972)
Organic Syntheses, 55, 52-52 (1976)
R.K. Muller et al.
Organic Syntheses, 55, 114-114 (1976)