43120
Chloro(methyl)diphenylsilane
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Chloro-diphenyl-methylsilane, DPMSCl, Diphenylmethylchlorosilane, Methyldiphenylchlorosilane
About This Item
Pression de vapeur
3 mmHg ( 125 °C)
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
pb
295 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13ClSi/c1-15(14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter