Principaux documents
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
environmental standard
Essai
99%
Pf
117-119 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES 
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
Clé InChI
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable