42612
Honokiol
analytical standard
Synonyme(s) :
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Clé InChI
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable