Documents
42551
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine, rac-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dipalmitoyl, DL-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H74NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
691.96
Numéro Beilstein :
1730602
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥99.0% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)
Clé InChI
SLKDGVPOSSLUAI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)