Principaux documents
42365
Supelco
N-Methyldioctadecylamine
Selectophore, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N,N-Dioctadecylmethylamine
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)17]2NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.01
Beilstein:
1802318
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Pf
46-49 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H77N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38(3)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-37H2,1-3H3
Clé InChI
VFLWKHBYVIUAMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Methyldioctadecylamine is a mono-alkyl tertiary amine.1 It is basically an hydrogen ionophore III.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
It may be used in preparing cation-sensitive PVC-based membranes for multisensory array used in measuring mineral water, soft drinks and beers.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of quaternary ammonium salts methyl carbonate.
Geng, Tao, et al.
Fine Chemicals / ????, 6, 537-541 (2010)
All-solid-state electronic tongue and its application for beverage analysis.
Lvova, Larisa, et al.
Analytica Chimica Acta, 468, 303-314 (2002)