Principaux documents
42036
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.58
Beilstein:
2506587
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (AT)
Pf
79-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
Clé InChI
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes. It was used in the fuorescence flow immunoassay for the detection of 4-nitrophenol.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)