41611
Cyclohexanecarboxylic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
232-233 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup