41081
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
reference material
Synonyme(s) :
Articaine impurity I (PhEur), 3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Qualité
reference material
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
Clé InChI
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable