Principaux documents
3970000004BC
Millipore
Gemini Liquid Container
BioControl Systems, for use with Gemini®
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.84
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Gemini®
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Gemini®
Température de stockage
room temp
Informations légales
Gemini is a registered trademark of Stratec