Principaux documents
39442
Millipore
Barritt′s Reagent B
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Potassium hydroxyde solution, VP2 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent B
100 ML
65,70 $
65,70 $
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 ML
65,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41171621
Nomenclature NACRES :
NA.85
65,70 $
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Agence
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
distilled water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
Technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Adéquation
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Lactobacillus spp.
aciduric bacteria
bacteria
Application
Dieses Reagenz wird zusammen mit Barritt′s Reagenz A beim Voges-Proskauer Test, für die Detektion der Acetoinproduktion durch Bakterien, verwendet.
Attention
Dieses Reagenz wird zusammen mit Barritt′s Reagenz A beim Voges-Proskauer Test, für die Detektion der Acetoinproduktion durch Bakterien, verwendet.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protocoles
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.