Documents
39351
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(dimethylamino)propionate
purum, ≥95.0% (NT)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.20
Numéro Beilstein :
1702477
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.419
Point d'ébullition
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCN(C)C