Documents
39280
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)triphenylphosphine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethyl-benzenamine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.35
Numéro Beilstein :
916331
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (GC)
Pf
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-16H,1-2H3
Clé InChI
GOEGBJDTWXTPHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Preparation of dicyano(aryl)cyclohexenecarboxylic acid esters via regioselective annulation
  • Diastereoselective cycloaddition of styrenyl allenoates
  • Interfacial carbonylation of methylbenzyl bromide
  • Hydroformylation of octene
Reducing agent for selectivity of disulfide-internally linked peptide-nucleic acid cleavage
Autres remarques
The phosphine oxide reaction product formed e.g. in Wittig and Mitsunobu reactions can easily be removed by acid washing
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
P.B. Kay, S. Trippet
Journal of the Chemical Society, 1813-1813 (1985)
M. von Itzstein et al.
Synthetic Communications, 20, 2049-2049 (1990)