39185
Lithium Standard for ICP-MS
TraceCERT®, 1 mg/L Li in nitric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1 mg/L Li in nitric acid
Technique(s)
ICP: suitable
Format
single component solution
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable