37899
Kresoxim-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl (E)-α-(methoxyimino)-2-(2-methylphenoxymethyl)phenylacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
97-102 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CO\N=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccccc2C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-13-8-4-7-11-16(13)23-12-14-9-5-6-10-15(14)17(19-22-3)18(20)21-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b19-17+
Clé InChI
ZOTBXTZVPHCKPN-HTXNQAPBSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?