37201
Sulfite test sticks Quantofix®
10-1000 mg/L (SO3)
About This Item
Produits recommandés
Description
semi-quantitative
Analyte(s) spécifique(s)
sulfite
Plage de mesure
10-1000 mg/L (SO3)
Application(s)
environmental
general analytical
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l SO32-
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable