Principaux documents
37087
Supelco
Tetraconazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazolyl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole
100 MG
396,00 $
396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
396,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11Cl2F4N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)OCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2
Clé InChI
LQDARGUHUSPFNL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tetraconazole is a systemic[1]broad spectrum triazole fungicide[1], which can be used to control a large number of fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes especially Sphaerotheca fuliginea on cucumber and Erysiphe graminis on wheat.[2] It can be prepared, via stereoselective lipase-catalyzed hydrolysis of the racemic precursor (R,S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-l-y1)-prop-l-yl acetate.[2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Chemoenzymic synthesis and biological activity of both enantiomeric forms of tetraconazole, a new antifungal triazole
Bianchi D, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39, 197-201 (1991)
Ultrastructural studies of the effects of tetraconazole on the barley-powdery mildew host pathogen complex
Maffi.D, et al.
Mycological research, 99, 799-805 (1995)