Principaux documents
37005
Supelco
Oxaziclomefone
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-[1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-methylethyl]-3,4-dihydro-6-methyl-5-phenyl-2H-1,3-oxazin-4-one
10 MG
570,00 $
570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
570,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C(=O)N(CO1)C(C)(C)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19Cl2NO2/c1-13-18(14-7-5-4-6-8-14)19(24)23(12-25-13)20(2,3)15-9-16(21)11-17(22)10-15/h4-11H,12H2,1-3H3
Clé InChI
FCOHEOSCARXMMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable