36754
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α
~99% (TLC), 10 mg/mL in methyl acetate
Synonyme(s) :
U-46619, U46619
About This Item
Essai
~99% (TLC)
Concentration
10 mg/mL in methyl acetate
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
Clé InChI
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C