Key Documents
366838
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-docosylpyridinium bromide
Dye content 95 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H61BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
613.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 95%
Pf
236-238 °C (lit.)
λmax
480 nm
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)cc1