Principaux documents
36617
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
[C6H11CH(OH)-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Activité optique
[α]20/D −2.3±0.3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
138-142 °C (lit.)
138-142 °C
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Auxiliary used in highly enantio- and diastereoselective syntheses via boronic esters
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
D.S. Matteson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6545-6545 (1993)
D.S. Matteson et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 3964-3964 (1990)